Learn More
PAH Mixture 937 500 μg/mL in Acetonitrile:Acetone:Toluene (6:3:1), Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309855 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309855 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09000937AO
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Acetonitrile/Acetone/Toluene