Learn More
Justrite Pair ADA Ramp
Codice prodotto. 17732418
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17732418 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17732418 Fornitore Justrite N. del fornitore PGDS0016BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    916.97€
    745.87€ / pezzi 1
    Risparmia 171.10€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Justrite Pair ADA Ramp for Guard Dog™ 5 Channel CRM.
  • For Guard Dog 5 Channel CRM
  • Dimensions: 56 x 91 x 5 cm
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 56 x 91 x 5 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Guard Dog™ 5 Channel CRM
Peso (sistema metrico) 18.1 kg
Colore Blue
Materiale Polyurethane
Tipo Ramp