Learn More
Palatinose Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30417444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417444 1 g 1g
30410811 50 g -
30412321 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30417444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP1398901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58024-13-8
Formula molecolare C12H22O11 . H2O
Molecular Weight (g/mol) 360.32
Sinonimo 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose Monohydrate, Galen IQ Hydrate, Palatinose Monohydrate, Isomaltulose Monohydrate, Palatinose IC Monohydrate, Palatinose ICP Monohydrate
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexan-2-one hydrate
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]([C@H]([C@@H](C(CO)=O)O)O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Palatinose Monohydrate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h5-14,16-21H,1-3H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
Peso formulazione 360.13