Learn More
Palifosfamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482307
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16482307 50 mg 50mg
16418777 5 mg 5mg
16416178 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16482307 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14798
MedChemExpress Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.
Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Palifosfamide
Forma fisica Solid
CAS 31645-39-3
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H11Cl2N2O2P
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Isophosphoramide mustard IPM ZIO-201
Informazioni di solubilità DMSO : 40 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (64.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(NCCCl)(NCCCl)O
Molecular Weight (g/mol) 221.02
Peso formulazione 221.02
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only