Learn More
R&D Systems™ Paliperidone
Descrizione
Atypical antipsychotic; metabolite of risperidone (Cat. No. 2865). Exhibits high affinity for 5-HT2A receptors (Ki = 0.4 nM for cloned human 5-HT2A receptors). Also displays nanomolar affinity for human D2 receptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paliperidone |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 426.48 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 426.492 |