Learn More
Paliperidone, MedChemExpress
Descrizione
Paliperidone (9-Hydroxyrisperidone), the major active metabolite of Risperidone, is a dopamine D2 antagonist and 5-HT2A antagonist. Paliperidone is also active as an antagonist at α1 and α2 adrenergic receptors and H1-histaminergic receptors. Paliperidone, a antipsychotic agent, shows efficacy against schizophrenia.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paliperidone |
| CAS | 144598-75-4 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H27FN4O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 9-Hydroxyrisperidone |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5 mg/mL (11.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(C(N2CCCC(C2=N1)O)=O)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(F)=C5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 426.48 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only