Learn More
Palladium (5% on Calcium Carbonate, Lead poisoned), TRC
Codice prodotto. 30416515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416515 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP1410551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
CAS 7440-05-3
Formula molecolare Pd
Quantità 1 g
Sinonimo Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI Formula InChI=1S/Pd
SMILES [Pd]
IUPAC Name palladium
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Peso formulazione 105.9035