Learn More
Palladium, 99.9%, (trace metal basis), sponge
Codice prodotto. 10083480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10083480 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10083480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268150010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Colore Gray
Nota nome 99.9%
CAS 5-3-7440
Punto di fusione 1555.0°C
Punti di ebollizione 2970.0°C
Quantità 1 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Forma Fine Powder
Formula molecolare Pd
Formula lineare Pd
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Indice di Merck 15, 7090
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
IUPAC Name palladium
Molecular Weight (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Peso formulazione 106.4
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce