Learn More
Palladium, 99.99%, (trace metal basis), powder, particle size -20 mesh
Codice prodotto. 10686962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686962 1 g Glass bottle 1g
10431431 5 g Glass bottle 5g
10462855 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686962 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193690010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-3-7440
Formula molecolare Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Numero MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium
Colore Black to Gray
Punto di fusione 1555.0°C
Punti di ebollizione 2970.0°C
Quantità 1 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Forma Powder
Formula lineare Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Indice di Merck 15, 7090
Peso formulazione 106.4
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce