Learn More
Palladium Chloride(II), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10509010 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. Quantità unitSize
10509010 1 g 1g
1 options
Codice prodotto. 10509010
Marca: Fisher Chemical P/0120/43
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7647-10-1
Formula molecolare Cl2Pd
Molecular Weight (g/mol) 177.32
Numero MDL MFCD00003558
InChI Key PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifica
Punto di fusione 678°C
Colore Brown-Red
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 g
IUPAC Name dichloropalladium
Peso formulazione 177.31g/mol
Imballaggio Vial