Learn More
Palladium hydroxide on carbon, powder, unreduced, 20% Pd, moisture 50%
Codice prodotto. 10743201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10743201
Marca: Thermo Scientific Acros 199620100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12135-22-7
Formula molecolare H2O2Pd
Molecular Weight (g/mol) 140.43
Numero MDL MFCD00064599
InChI Key NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium hydroxide on carbon
Nota nome 20% Pd, moisture ca 60%
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Formula lineare Pd(OH)2
Fieser 16,269
Indice di Merck 15, 7166
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name palladium(2+);dihydroxide
Peso formulazione 140.43
Percent Purity 19 to 21% (Pd, on dry basis)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.