Learn More
Palladium (II) Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Palladium (II) Chloride |
| CAS | 7647-10-1 |
| Formula molecolare | PdCl2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Dichloropalladium, Enplate Activator 440, NSC 146183, Niklad 262, Palladium Dichloride, Palladous Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Pd]Cl |
| IUPAC Name | dichloropalladium |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.33 |
| Peso formulazione | 175.8412 |