Learn More
Palladium(II) nitrate, solution, Pd 12-16% w/w (cont. Pd), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11480411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480411 5 g 5g
11400421 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480411 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041647.NB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-05-3
Formula molecolare N2O6Pd
Molecular Weight (g/mol) 230.43
Numero MDL MFCD00011169
InChI Key GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC Name palladium(2+);dinitrate
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium(II) nitrate
Colore Brown to Orange
Nota nome Solution
Numero UN UN3264
Concentrazione Pd 12 to 16% w/w (cont. Pd)
Informazioni di solubilità Soluble in water,nitric acid.
Peso formulazione 230.43
Quantità 5 g
Forma fisica Liquid