Learn More
Palladium Silver foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (metals basis excluding Pt)
Codice prodotto. 11336139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11336139 50 x 50 mm Pezzo
11315427 25 x 25 mm 25mm
11305427 100 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11336139 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042683.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palladium Silver foil
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) thick
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pd:Ag; 75:25 wt%
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Peso ≈1.82g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis excluding Pt)
Numero MDL MFCD02091738
Percent Purity 99.9%