Learn More
Gilac™ Pallet Container with 3 Runners
Codice prodotto. 17988511
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
610 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17988511 610 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17988511 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G124003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.39€
    477.88€ / pezzi 1
    Risparmia 244.51€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Pallet Container with 3 Runners is ideal for storing and transporting bulk foods. Suited to all industrial food processing needs.
  • Multi-purpose pallet container ideal to store and transport bulk foods, suited to all industrial food processing needs.
  • Heavy-duty pallet container, easy to integrate into automated systems, fitted with 4 feet.
  • Also available with 4 feet (G124002) and in yellow, red, blue or green on request.
  • Its stackable feature ensures space-saving advantages when transporting empties.
  • Safe stacking thanks to rounded corners.
  • Actual load capacity: 450 kg
  • Overload capacity: 4,500 kg
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 161.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 610 L
Tipo di chiusura Lid
Colore Gray
Materiale HDPE
Forma Rettangolare
Capacità di carico (sistema metrico) 450 kg
Product Type Pallet Container
Dimensioni (L x P x A) 1200 x 1000 x 760 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1200 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 47.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 1000 mm
Larghezza (sistema imperiale) 39.4 in.
Altezza (sistema metrico) 760 mm
Altezza (sistema imperiale) 31.1 in.