Learn More
Palmatine chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17575535 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17575535 250 mg 250mg
17565535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17575535 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 467152500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 10605-02-4
Formula molecolare C21 H22 Cl N O4
Specifica
Materiale o nome chimico Palmatine chloride
Quantità 250 mg
Peso formulazione 387.86
Forma fisica Crystalline Powder
Colore Light-yellow to Yellow to Orange
Purezza ≥97.5%