Learn More
Palmitelaidic Acid, TRC
Codice prodotto. 30410259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410259 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410259 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP144005100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitelaidic Acid
CAS 10030-73-6
Formula molecolare C16 H30 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 9-Hexadecenoic acid','(E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid','(9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+
SMILES CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name (E)-hexadec-9-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 254.41
Peso formulazione 254.2246