Specifica
| Materiale o nome chimico | Palmitic acid |
| CAS | 57-10-3 |
| Colore | White |
| Densità | 0.853g/mL |
| Formula molecolare | C16H32O2 |
| Numero MDL | MFCD00002747 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid |
| InChI Key | IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Vedi altri risultati |