Learn More
Thermo Scientific Chemicals Palmitic acid, 98%
Codice prodotto. 10656584 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656584 250 g Plastic bottle 250g
10295080 1 kg Plastic bottle 1kg
10247353 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
15189173 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10656584 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 129702500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-10-3
Formula molecolare C16H32O2
Molecular Weight (g/mol) 256.43
Numero MDL MFCD00002747
InChI Key IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC Name hexadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitic acid
Acidità 215 to 233mg KOH/g
Punto di fusione 59.0°C to 63.0°C
Colore White
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 351.5°C
Punto d'infiammabilità 206°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3(CH2)14CO2H
Quantità 250 g
Valore di saponificazione 216 to 224mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Indice di Merck 15,7097
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol, ether and propyl alcohol
Viscosità 7.8 mPa.s (70°C)
Peso formulazione 256.42
Percent Purity 98%
Forma fisica Flakes