Learn More
SLC25A43 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18604952 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604952 0.1 mL 0.10mL
18606302 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18604952 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2942090.1ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC25A43 Polyclonal specifically detects SLC25A43 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SLC25A43
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:1000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene solute carrier family 25 member 43, solute carrier family 25, member 43
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human slc25a43 (NP_660348.2). MATWRRDGRLTGGQRLLCAGLAGTLSLSLTAPLELATVLAQVGVVRGHARGPWATGHRVWRAEGLRALWKGNAVACLRLFPCSAVQLAAYRKFVVLFTDD
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 203427
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG