Learn More
Palmitic acid, MedChemExpress
Descrizione
Palmitic acid is a long-chain saturated fatty acid commonly found in both animals and plants. PA can induce the expression of glucose-regulated protein 78 (GRP78) and CCAAT/enhancer binding protein homologous protein (CHOP) in in mouse granulosa cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Palmitic acid |
| CAS | 57-10-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H32O2 |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (389.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.42 |
| Peso formulazione | 256.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only