Learn More
Palmitic Acid, Mikromol™
Descrizione
Palmitic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Palmitic Acid |
| CAS | 57-10-3 |
| Nomi componenti o analita | Palmitic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H32 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Palmitic acid, Hexadecanoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | hexadecanoic acid |
| Vedi altri risultati |