Learn More
Palmitic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Palmitic Acid |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18) |
| Peso formulazione | 256.2402 |
| Percent Purity | >95% |