Learn More
Thermo Scientific Chemicals Palmitoleic acid, 99%
Codice prodotto. 10331693 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10331693
Marca: Thermo Scientific Chemicals 376910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 373-49-9 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 373-49-9
Formula molecolare C16H30O2
Molecular Weight (g/mol) 254.41
Numero MDL MFCD00004437
InChI Key SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Sinonimo palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
PubChem CID 445638
ChEBI CHEBI:28716
IUPAC Name (Z)-hexadec-9-enoic acid
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitoleic acid
Punto di fusione 0.5°C
Densità 0.8940g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C (0.6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.4590
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.894
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 254.41
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palmitoleic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.