Learn More
Palmitoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10217463 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10217463 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10731161 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10668021 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10013690 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10217463 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 304290025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-67-4
Numero MDL MFCD00000742
InChI Key ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC Name hexadecanoyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitoyl chloride
Nota nome 98%
Acidità 1% max. (as palmitic acid)
Punto di fusione 9.0°C to 14.0°C
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H31ClO
Formula lineare CH3(CH2)14COCl
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 2.5 L
Beilstein 02, 374
Gravità specifica 0.9
Molecular Weight (g/mol) 274.873
Peso formulazione 274.88
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid