Learn More
Palmitoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10668021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10668021 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10731161 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10013690 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10217463 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10668021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 304291000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-67-4
Numero MDL MFCD00000742
InChI Key ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC Name hexadecanoyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitoyl chloride
Nota nome 98%
Acidità 1% max. (as palmitic acid)
Punto di fusione 9.0°C to 14.0°C
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H31ClO
Formula lineare CH3(CH2)14COCl
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 374
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 274.88
Peso formulazione 274.88
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palmitoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecanoyl chloride