Learn More
Palmitoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11494884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494884 100 g 100g
11404894 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494884 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13812.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.873 g/mol
Palmitoyl chloride is a compound which has been used as a polymeric carrier for plasmid DNA delivery to 293T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Palmitoyl chloride is a compound which has been used as a polymeric carrier for plasmid DNA delivery to 293T cells.
Solubility
Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Notes
Moisture Sensitive. Desiccate at room temperature. Store under inert gas. Incompatible with Strong oxidizing agents, Bases, Alcohols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-67-4
Formula molecolare C16H31ClO
Molecular Weight (g/mol) 274.873
Numero MDL MFCD00000742
InChI Key ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC Name hexadecanoyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitoyl chloride
Punto di fusione ∼9°C to 12°C
Densità 0.906
Punti di ebollizione 174°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 182°C (359°F)
Formula lineare CH3(CH2)14COCl
Indice di rifrazione 1.452
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 972409
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Peso formulazione 274.88
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Palmitoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecanoyl chloride