Learn More
Palmitoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30420849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP1564801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palmitoyl Chloride
CAS 112-67-4
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C16H31ClO
Quantità 1 g
Sinonimo Hexadecanoic Acid Chloride, NSC 9854, Palmitic Acid Chloride, Palmitic Chloride, Palmityl Acid Chloride
InChI Formula InChI=1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC Name hexadecanoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 274.87
Peso formulazione 274.2063
Percent Purity >95