Learn More
Palmityl Palmitate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cetyl palmitate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 480.4906 |