Learn More
Palomid 529, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466496
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16466496
Marca: Medchem Express HY14581
MedChemExpress Palomid 529 is a potent inhibitor of mTORC1 and mTORC2 complexes.
Palomid 529 is a potent inhibitor of mTORC1 and mTORC2 complexes.
Specifica
Materiale o nome chimico Palomid 529
CAS 914913-88-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H22O6
Quantità 100 mg
Sinonimo P529
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (246.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OCC2=CC=C(C=C2)OC)C=C3C(C4=C(C(O3)=O)C=C(C(C)O)C=C4)=C1
Molecular Weight (g/mol) 406.43
Peso formulazione 406.43
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.