Learn More
Palonosetron-3-ene Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30136034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136034 250 mg 250mg
30008577 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136034 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP165825250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135729-55-4
Formula molecolare C19 H22 N2 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 330.85
Sinonimo 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,4,5,6-tetrahydro-, monohydrochloride, (S)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,4,5,6-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), 2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl] 2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride, RS 25259-007, RS 42358-197
IUPAC Name 2-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-5,6-dihydro-4H-benzo[de]isoquinolin-1-one;hydrochloride
SMILES Cl.O=C1N(C=C2CCCc3cccc1c23)[C@@H]4CN5CCC4CC5
Specifica
Materiale o nome chimico Palonosetron-3-ene Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m1./s1
Peso formulazione 330.1499
Percent Purity >95%