Learn More
Palonosetron hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Palonosetron hydrochloride is a 5-HT3 antagonist used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Palonosetron hydrochloride |
| CAS | 135729-62-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H25ClN2O |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (300.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (10.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C[C@@]([H])(CCC2)C3=C2C=CC=C13)[C@@H]4CN5CCC4CC5.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 332.87 |
| Peso formulazione | 332.87 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only