Learn More
Palonosetron hydrochloride
Codice prodotto. 16504374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16504374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16504374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462990010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 135729-62-3 | C19H25ClN2O | 332.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Palonosetron hydrochloride
CAS 135729-62-3
Punto di fusione 307.0°C
Formula molecolare C19H25ClN2O
Numero MDL MFCD00939524
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: freely soluble.
InChI Key OLDRWYVIKMSFFB-KPVRICSOSA-N
SMILES [H+].[Cl-].O=C1N(C[C@@H]2CCCC3=CC=CC1=C23)[C@@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC Name hydrogen (5R)-3-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-3-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),9,11-trien-2-one chloride
Molecular Weight (g/mol) 332.87
Peso formulazione 332.87