Learn More
Palovarotene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492307
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16492307
Marca: Medchem Express HY14799
MedChemExpress Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Palovarotene is a nuclear retinoic acid receptor γ (RAR-γ) agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Palovarotene
CAS 410528-02-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H30N2O2
Quantità 50 mg
Sinonimo R 667 Ro 3300074
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (60.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(/C=C/C2=C(CN3N=CC=C3)C=C4C(C)(C)CCC(C)(C)C4=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 414.54
Peso formulazione 414.54
Percent Purity 95.9%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.