Learn More
Pamicogrel, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482418
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482418 5 mg 5mg
16460219 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16482418 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00175
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Pamicogrel
CAS 101001-34-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H24N2O4S
Quantità 5 mg
Sinonimo KBT3022
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (185.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)CN1C(C2=NC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)S2)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 448.53
Peso formulazione 448.53
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only