Learn More
Pamidronate disodium pentahydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488588
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488588 10 mg 10mg
16404467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488588 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0730
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
MedChemExpress Pamidronate disodium pentahydrate is a nitrogen-containing bisphosphonate, used to prevent osteoporosis.
Pamidronate disodium pentahydrate is a nitrogen-containing bisphosphonate, used to prevent osteoporosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Pamidronate disodium pentahydrate
Forma fisica Solid
CAS 109552-15-0
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H19NNa2O12P2
Informazioni di solubilità H2O : 7.14 mg/mL (19.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(P(O)(O[Na])=O)(CCN)P(O)(O[Na])=O.O.O.O.O.O
Molecular Weight (g/mol) 369.11
Peso formulazione 369.11
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only