Learn More
PAN, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508824 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15508824 1 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15508824 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore S89100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 85-85-8
Formula molecolare C15H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 249.273
InChI Key RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Sinonimo 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC Name (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Specifica
Materiale o nome chimico PAN
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 249.28
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent