Learn More
AIF-1/Iba1 Antibody (031), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604961 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18604961 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604961 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP290271PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    866.33€
    740.25€ / 0.1mL
    Risparmia 126.08€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
AIF-1/Iba1 Monoclonal specifically detects AIF-1/Iba1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus