Learn More
MedChemExpress Panaxadiol
Codice prodotto. 16461448
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461448 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461448 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0596
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Panaxadiol is found in the roots of Panax ginseng, activities neuroprotective and anti-tumour functions. Panaxadiol inhibits programmed cell death-ligand 1(PD-L1) expression and tumour proliferation.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 460.73 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 19666-76-3
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (217.05 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (43.41 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo 20(R)-Panaxadiol
Quantità 5 mg