Learn More
MedChemExpress Panaxadiol
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 460.73 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 19666-76-3 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (217.05 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (43.41 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | 20(R)-Panaxadiol |
| Quantità | 10 mg |