missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pancratistatin, TRC

Codice prodotto. 30409907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30409907 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30409907 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP1736002.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Pancratistatin
CAS 96203-70-2
Formula molecolare C14H15NO8
Quantità 2.5 mg
Sinonimo (1R,2S,3S,4S,4aR,11bR)-1,3,4,4a,5,11b-hexahydro-1,2,3,4,7-pentahydroxy-[1,3]Dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6(2H)-one, [1R-(1α,2β,3α,4α,4aα,11bβ)]-1,3,4,4a,5,11b-hexahydro-1,2,3,4,7-pentahydroxy-[1,3]Dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6(2H)-one, (+)-Pancratistatin, NSC 349156, Pancratistatine
InChI Formula InChI=1S/C14H15NO8/c16-8-5-3-1-4-13(23-2-22-4)9(17)6(3)14(21)15-7(5)10(18)12(20)11(8)19/h1,5,7-8,10-12,16-20H,2H2,(H,15,21)/t5-,7-,8-,10+,11+,12+/m1/s1
SMILES C1OC2=C(O1)C(=C3C(=C2)[C@@H]4[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]4O)O)O)O)NC3=O)O
IUPAC Name (1R,2S,3S,4S,4aR,11bR)-1,2,3,4,7-pentahydroxy-2,3,4,4a,5,11b-hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 325.27
Peso formulazione 325.0798
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.