Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pancreatin, for biochemistry, powder, CAS 8049-47-6
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Pancreatin is an extract that contains the enzymes amylase, trypsin, and lipase
- CAS 8049-47-6
Applications
- It can be used to digest protein, lipid, and starch in solutions
- Useful for digestion of culture cell adhesions, extracellular matrix components, stored starches and lipids, and more in vitro, or for biochemistry applications
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 8049-47-6 |
| Numero di accesso | 8049-47-6 |
| Quantità | 500 g |
| Product Type | Pancreatin |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pancreatin
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .