Learn More
(±)-Panduratin A (>80%), TRC
Codice prodotto. 30420609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30420609 10 mg
30423788 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30420609 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP17875010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89837-52-5
Formula molecolare C26H30O4
Molecular Weight (g/mol) 406.51
Sinonimo rel-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-(±)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone, (1alpha,2alpha,6beta)-2,6-Dihydroxy-4-methoxyphenyl)[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-6-phenyl-3-cyclohexen-1-yl]-methanone
IUPAC Name (2,6-dihydroxy-4-methoxyphenyl)-[(1R,2S,6R)-3-methyl-2-(3-methylbut-2-enyl)-6-phenylcyclohex-3-en-1-yl]methanone
SMILES COc1cc(O)c(C(=O)[C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(=CC[C@H]2c3ccccc3)C)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Panduratin A
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
Peso formulazione 406.2144