missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PANK4 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18315449 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18315449 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18315449 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00055229T01

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cellular Signaling
Bersaglio PANK4
Sinonimo DKFZp547M242, EC 2.7.1.33, FLJ10782, hPanK4, pantothenate kinase 4, Pantothenic acid kinase 4
Simbolo del gene PANK4
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.