Descrizione
- Overspecs for prescription wearers
- Very good all-round vision
- Length-adjustable temples for a pressure-free fit
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN 166 - 168 and 170, DIN 4646/47 |
| Lens Coating | Uncoated |
| Colore | Translucent |
| Lens Tint | None |
| Product Type | Safety Glasses |
| Da utilizzare con (applicazione) | Eye Protection |
| Colore telaio | Trasparente |
| N. per confezione | 1 ciasc. |
| Materiale | Polycarbonate |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |