Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Codice prodotto. 15952912
Cambia vista
Click to view available options
Facepiece Material:
EPDM
Silicone
Materiale (lente):
Laminated Glass for Chemical Hazards
PMMA
Specific for Chlorine Hazards
Include:
With Speech Diaphragm (Metal)
Without Speech Diaphragm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Facepiece Material Materiale (lente) Include Dimensione della confezione
15952912 Silicone PMMA Without Speech Diaphragm Pezzo
12612923 EPDM PMMA With Speech Diaphragm (Metal) Pezzo
12652923 Silicone PMMA With Speech Diaphragm (Metal) Pezzo
12662923 EPDM Specific for Chlorine Hazards Without Speech Diaphragm Pezzo
12672923 EPDM Laminated Glass for Chemical Hazards Without Speech Diaphragm Pezzo
12602923 EPDM PMMA Without Speech Diaphragm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15952912 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 1710980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.74€
    194.83€ / pezzi 1
    Risparmia 144.91€
    42% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
  • Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Material (Body): EPDM or Silicone
  • Material (Lens): PMMA, Glass, Chlorine Hazard Specific
  • Color: Black, Yellow
  • Cartridge: Single Filter via Rd40 (1/7 in.) Connection
  • Use with: EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters
  • PPE Class: Variable (Dependant on Cartridge)
  • Hazard Types: Particulates, Gas, Vapor, Smoke
  • Applications: Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications (EN) EN 136:1989
Tipo di collegamento 1/7 in. Rd40 Thread System
Colore Yellow
Tipo di filtro Mono-Filter
Product Type Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Facepiece Material Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry
Da utilizzare con (apparecchiatura) EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters
Stile dell'imbragatura Five-Point Harness
Include Without Speech Diaphragm
Materiale (lente) PMMA
Neck Strap Yes