Learn More
Motic™ Panthera C2 Microscopio biologico dritto
Description
Una soluzione tecnica innovativa e orientata al futuro - Panthera C2 Life Science Microscope - il tuo strumento per applicazioni esigenti. Questi modelli includono i nuovi oculari planacromatici UC con un campo visivo di 22 mm, che offrono prestazioni eccezionali. Il tavolino senza cremagliere brevettato ha un esclusivo supporto per 2 campioni e può essere azionato con una sola mano. L'illuminazione è composta da una sorgente luminosa alogena da 30 W intercambiabile con un modulo LED da 3 W, in configurazione Full Koehler. Il sistema Motic Light Tracer con torretta portaobiettivi codificato, funzione integrata a basso consumo (accensione/spegnimento automatico) e un indicatore di intensità luminosa a LED aiutano a semplificare il flusso di lavoro.
- Testa binoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, ruotabile a 360º
- Oculari a grande campo UC-WF10X/22 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
- Revolver quintuplo invertito codificato con Motic Light Tracer (gestione intelligente della luce)
- Indicatore di intensità a banda LED
- Sistema di messa a fuoco coassiale macro e micrometrica con regolazione della tensione
- Tavolino meccanico compatto con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
- Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
- Illuminazione Kohler LED 3 W e alogeno al quarzo 6 V/30 W intercambiabili, con controllo dell’intensità
- Porta USB per l'alimentazione di una videocamera
- Alimentazione 100V-240 V (CE) con modalità di spegnimento automatico
- Cavo di alimentazione, filtro blu, olio da immersione da 5 ml, chiave esagonale a brugola e copertina protettiva, lampadina alogena e modulo LED
Specifications
Specifications
| Tipo di condensatore | Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders |
| Tipo di display | Eyepiece Only |
| Eyepiece | Widefield UC-WF10X/22mm with diopter adjustment on both |
| Head Style | Siedentopf Binocular, 360° Swiveling, 25° Inclined |
| Tipo di illuminazione | Transmitted Illumination Koehler LED 3W & Quartz Halogen 6V/30W with Intensity Control |
| Potenza di ingrandimento | 40X, 100X, 400X |
| Modello | Panthera C2 Binocular 4X, 10X, 40X |
| Tipi di obiettivo | CCIS Plan Achromatic Objectives UC PL 4X, 10X, 40X S |
| Product Line | Panthera |
| Product Type | Panthera C2 Upright Biological Binocular Microscope |
| Show More |