Learn More
Motic™ Panthera C2 Microscopio biologico dritto
Codice prodotto. 17542845
Cambia vista
Click to view available options
Potenza di ingrandimento:
40X, 100X (Bright Field), 400X (Phase Contrast)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modello:
Panthera C2 Trinocular
Panthera C2 Trinocular (Phase Contrast Package)
Panthera C2 Trinocular (Simple Phase Contrast Package)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Potenza di ingrandimento Modello Dimensione della confezione
17542845 40X, 100X, 400X, 1000X Panthera C2 Trinocular Pezzo
17679820 40X, 100X, 400X Panthera C2 Trinocular Pezzo
17689820 40X, 100X (Bright Field), 400X (Phase Contrast) Panthera C2 Trinocular (Simple Phase Contrast Package) Pezzo
17699820 40X, 100X (Bright Field), 400X (Phase Contrast) Panthera C2 Trinocular (Phase Contrast Package) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17542845 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100104601141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00€
    1822.40€ / pezzi 1
    Risparmia 412.60€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Panthera C2 è la tua soluzione perfetta da laboratorio per applicazioni impegnative, l’ampio campo visivo di 22 mm e le funzioni Motic light Tracer renderanno più facile la tua osservazione con il revolver codificato; illuminazione intercambiabile alogena o LED.
Una soluzione tecnica innovativa e orientata al futuro - Panthera C2 Life Science Microscope - il tuo strumento per applicazioni esigenti. Questi modelli includono i nuovi oculari planacromatici UC con un campo visivo di 22 mm, che offrono prestazioni eccezionali. Il tavolino senza cremagliere brevettato ha un esclusivo supporto per 2 campioni e può essere azionato con una sola mano. L'illuminazione è composta da una sorgente luminosa alogena da 30W intercambiabile con un modulo LED da 3 W, in configurazione Full Koehler. Il sistema Motic Light Tracer con torretta portaobiettivi codificato, funzione integrata a basso consumo (accensione/spegnimento automatico) e un indicatore di intensità luminosa a LED aiutano a semplificare il flusso di lavoro.
  • Testa trinoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, ruotabile a 360º
  • Oculari a grande campo UC-WF10X/22 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
  • Revolver quintuplo invertito codificato con Motic Light Tracer (gestione intelligente della luce)
  • Indicatore di intensità a banda LED
  • Sistema di messa a fuoco coassiale macro e micrometrica con regolazione della tensione
  • Tavolino meccanico compatto con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
  • Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
  • Illuminazione Kohler LED 3 W e alogeno al quarzo 6 V/30 W intercambiabili, con controllo dell’intensità
  • Porta USB per l'alimentazione di una videocamera
  • Alimentazione 100V-240 V (CE) con modalità di spegnimento automatico
  • Cavo di alimentazione, filtro blu, olio da immersione da 5 mL, chiave esagonale a brugola e copertina protettiva, lampadina alogena e modulo LED
Specifica
Tipo di condensatore Coded, focusable and centerable Abbe condenser N.A. 0.90/1.25 with slot for contrast sliders
Tipo di display Eyepiece Only
Eyepiece Widefield UC-WF10X/22 mm with diopter adjustment on both
Head Style Siedentopf Trinocular, 360° Swiveling, 25° Inclined
Tipo di illuminazione Transmitted illumination Koehler LED 3W & Quartz halogen 6V/30W with intensity control
Potenza di ingrandimento 40X, 100X, 400X, 1000X
Modello Panthera C2 Trinocular
Tipi di obiettivo CCIS UC Plan Achromatic (Pb free)
Product Line Panthera
Product Type Panthera C2 Upright biological trinocular microscope
Design ottico Infinite
Distanza operativa 4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), 40X/0.65/S (WD 0.6 mm), 100X/1,25-S-oil (WD 0.16 mm)
Dimensioni (L x P x A) 282 x 210 x 396 mm
Peso (sistema metrico) 8.4 kg