Learn More
Motic™ Panthera Cloud Binocular Digital Microscope
Codice prodotto. 17609830
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di obiettivo:
Plan Achromat Objectives UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-oil))
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di obiettivo Dimensione della confezione
17609830 Plan Achromat Objectives UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-oil)) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17609830 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100104601181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00€
    3298.65€ / pezzi 1
    Risparmia 581.35€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
The Panthera Cloud has smartly been created to make your workflow easier with strong Ultra Contrast optics.
  • 25° inclined binocular Siedentopf head
  • Rotates 360°
  • SmartCam 5 MP camera
  • Strong optical performance with Ultra Contrast (UC) optics
  • Diopter Adjustment: ±4
Specifica
Eyepiece WF 10X/22 mm
Head Style Binocular
Tipo di illuminazione Kohler Illumination
Potenza di ingrandimento 10X
Tipi di obiettivo Plan Achromat Objectives UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-oil))