Learn More
Motic™ Panthera E2 Microscopio Biologico
Codice prodotto. 17629820
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X
Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil
Potenza di ingrandimento:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Potenza di ingrandimento Dimensione della confezione
17629820 Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X 40X, 100X, 400X Pezzo
17435629 Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil 40X, 100X, 400X, 1000X Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17629820 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100104601112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00€
    1069.94€ / pezzi 1
    Risparmia 195.06€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Il microscopio Panthera E2 è progettato per soddisfare le esigenze dei laboratori accademici, ha un design intuitivo. Costruito con materiali di alta qualità e ingegneria precisa, con testa rotante a 360° concepita per essere riposto senza occupare troppo spazio.
Il Panthera E2 è uno strumento destinato alla didattica e al laboratorio semplice. Ha un tavolino meccanico senza cremagliera sporgente; la testa rotante a 360º è perfetta per riporre lo strumento in uno spazio compatto dopo l'uso. Gli obiettivi Plan UC di alta qualità e l'efficiente illuminazione a LED, con un consumo energetico molto basso, consentono a questo sistema di funzionare a batteria per diverse ore, rendendo il Panthera E2 un microscopio perfetto da usare sul campo. (Batteria non inclusa).
  • Testa binoculare tipo Siedentopf, tubo inclinato a 25º, girevole a 360º, ruotabile a 180º
  • Oculari a grande campo UC-WF10X/20 mm ad alto punto focale con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e parafocali
  • Revolver quadruplo invertito
  • Indicatore di intensità luminosa LED
  • Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con regolazione della tensione
  • Tavolino meccanico con comandi coassiali ergonomici sul lato destro, sistema senza cremagliere sporgenti
  • Condensatore Abbe N.A. 0,90 con diaframma a iride e apertura per slider
  • Illuminazione a LED con controllo dell'intensità luminosa
  • Porta USB per l'alimentazione di videocamere
  • Alimentazione 100V-240 V (CE)
  • Cavo di alimentazione, chiave a brugola e coperchio di protezione
Specifica
Tipo di condensatore Focusable, Centerable Abbe Condenser N.A. 0.90/1.25 with Slot for Contrast Sliders
Eyepiece Widefield N-WF10X/20mm with diopter adjustment on both
Head Style Siedentopf Binocular, 360° Swiveling, 25° Inclined
Tipo di illuminazione Transmitted Illumination Fixed Koehler LED 1W with Intensity Control
Potenza di ingrandimento 40X, 100X, 400X
Modello Panthera E2 Binocular 4X, 10X, 40X
Tipi di obiettivo CCIS Plan Achromatic Objectives UC PL 4X, 10X, 40X S
Product Line Panthera
Product Type Panthera E2 Upright Biological Binocular Microscope
Design ottico Infinite
Distanza operativa 4X/0.10 (WD 30.5 mm), 10X/0.25 (WD 17.4 mm), 40X/0.65/S (WD 0.6 mm)
Peso (sistema metrico) 7.5 kg